Få mere at vide
Methyl-2-(brommethyl)acrylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11994961 25 g 25g
10384592 1 g 1g
10456442 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11994961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367630250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4224-69-5 | C5H7BrO2 | 179.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4224-69-5
Molekylær formel C5H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 179.01
MDL nummer MFCD00011697
InChI nøgle CFTUQSLVERGMHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-bromomethyl acrylate, methyl 2-bromomethyl prop-2-enoate, methyl 2-bromomethyl-2-propenoate, methyl alpha-bromomethyl acrylate, 2-bromomethyl methyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-bromomethyl-, methyl ester, 2-bromomethyl acrylic acid methyl ester, acrylic acid, 2-bromomethyl-, methyl ester, zlchem 195, pubchem17371
PubChem CID 521093
IUPAC navn methyl-2-(brommethyl)prop-2-enoat
SMIL COC(=O)C(=C)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
Farve Brun til farveløs
Tæthed 1.4890g/mL
Kogepunkt 35.0°C to 37.0°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4870 to 1.4890
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.489
Formel vægt 179.01
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.