missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2-(Bromomethyl)-6-nitrobenzoate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 2-(Bromomethyl)-6-nitrobenzoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromomethyl-6-nitrobenzoic acid methyl ester |
| CAS | 61940-21-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Bromomethyl-6-nitrobenzoic acid methyl ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H8 Br N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 2-(bromomethyl)-6-nitro-, methyl ester (9CI, ACI), Methyl 2-(2-bromomethyl)-6-nitrobenzoate, Methyl 2-(Bromomethyl)-6-nitrobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrNO4/c1-15-9(12)8-6(5-10)3-2-4-7(8)11(13)14/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1c(CBr)cccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | methyl 2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?