Få mere at vide
Methyl 2-(Bromomethyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoate, Mikromol
Artikelnummer. 30461472
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461472 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30461472 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3641.140025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 2-(Bromomethyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(Bromomethyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoate
CAS 1537890-72-4
Analyt- eller komponentnavne Methyl 2-(Bromomethyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C14 H18 Br N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 2-(bromomethyl)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, methyl ester (ACI), Methyl 2-(bromomethyl)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]benzoate (ACI)
InChI formel InChI=1S/C14H18BrNO4/c1-14(2,3)20-13(18)16-11-7-5-6-9(10(11)8-15)12(17)19-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,16,18)
Løsningstype Neat
SMIL COC(=O)c1cccc(NC(=O)OC(C)(C)C)c1CBr
IUPAC navn methyl 2-(bromomethyl)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoate
Molekylvægt (g/mol) 344.201
Mængde 25 mg
Formel vægt 343.0419 g/mol