Få mere at vide
Methyl 2-(Bromomethyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoate, Mikromol
Beskrivelse
Methyl 2-(Bromomethyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoate, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-(Bromomethyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoate |
| CAS | 1537890-72-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 2-(Bromomethyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoate |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C14 H18 Br N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 2-(bromomethyl)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, methyl ester (ACI), Methyl 2-(bromomethyl)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]benzoate (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18BrNO4/c1-14(2,3)20-13(18)16-11-7-5-6-9(10(11)8-15)12(17)19-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,16,18) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(NC(=O)OC(C)(C)C)c1CBr |
| Vis mere |