Få mere at vide
Methyl 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 98475-07-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H8 Br N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 2-(bromomethyl)-3-nitro-, methyl ester (9CI, ACI), Methyl 2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrNO4/c1-15-9(12)6-3-2-4-8(11(13)14)7(6)5-10/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(c1CBr)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | methyl 2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate |
| Vis mere |