Få mere at vide
Methyl 2-bromohexanoate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466638
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466638 25 mL 25ml
15476638 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60165.AC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5445-19-2
Molekylær formel C7H13BrO2
Molekylvægt (g/mol) 209.083
MDL nummer MFCD00045038
InChI nøgle YGLPDRIMFIXNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, methyl 2-bromocaproate, methyl 2-bromanylhexanoate, methyl bromohexanoate, hexanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, s, methyl-2-bromohexanoate, acmc-20mk9n, ksc490a4j, methyl-2-bromocaproate
PubChem CID 95578
IUPAC navn methyl 2-bromohexanoate
SMIL CCCCC(C(=O)OC)Br
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-bromohexanoate
Tæthed 1.289
Flammepunkt 69°C (156°F)
Lineær formel CH3(CH2)3CHBrCOOCH3
Brydningsindeks 1.455
Mængde 25 mL
Beilstein 1722052
Formel vægt 209.08
Procent renhed 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.