Få mere at vide
Methyl 2-bromohexanoate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31006989
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31006989 25 g 25g
30989699 100 g 100g
30996201 500 g 500g
30989523 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31006989 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13821225g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Specifica
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-bromohexanoate
CAS 5445-19-2
Molekylær formel C7H13BrO2
MDL nummer MFCD00045038
Mængde 25 g
SMIL CCCCC(Br)C(OC)=O
Molekylvægt (g/mol) 209.08
Procent renhed 95%
Titolo del prodotto