missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 2-Bromo-5-chloronicotinate, TRC

Artikelnummer. 30471486
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471486 250 mg
30483767 100 mg
30465801 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471486 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM296720250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1214324-95-4
Molekylær formel C7H5NO2ClBr
Molekylvægt (g/mol) 250.47
Synonym Methyl 2-Bromo-5-chloro-3-pyridinecarboxylate
SMIL COC(=O)c1cc(Cl)cnc1Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 2-Bromo-5-chloronicotinate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)5-2-4(9)3-10-6(5)8/h2-3H,1H3
Formel vægt 248.9192
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.