missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl-2-bromo-4-bromomethylbenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-2-bromo-4-bromomethylbenzoate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8Br2O2/c1-13-9(12)7-3-2-6(5-10)4-8(7)11/h2-4H,5H2,1H3 |
| Formel vægt | 305.8891 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?