Få mere at vide
Methyl-2-brom-3-furoat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728265
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10728265 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10152994 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10728265 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC64722CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 197846-06-3
Molekylær formel C6H5BrO3
Molekylvægt (g/mol) 205.01
MDL nummer MFCD09879944
InChI nøgle XXUUZVIMSVBWIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-bromo-3-furoate, 3-furancarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromofuran-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid,2-bromo-, methyl ester
PubChem CID 10845885
IUPAC navn methyl-2-bromfuran-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(Br)OC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-bromo-3-furoate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.01
Procent renhed 97%