Få mere at vide
Methyl 2-bromo-3-fluorpropionat, 97%
Description
I organisk syntese. Ansat som vigtige mellemprodukter inden for forskellige områder såsom peptidsyntese, asymmetrisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
i organisk syntese. Ansat som vigtige mellemprodukter inden for forskellige områder såsom peptidsyntese, asymmetrisk syntese.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-bromo-3-fluoropropionate |
| Kogepunkt | 50 °C til 54 °C (8 mmHg) |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN3265 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 184.99 |
| Procent renhed | 97% |