Få mere at vide
Methyl 2-Bromo-2-methylpropanoate, TRC
Artikelnummer. 30471848
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471848 10 g
30471485 1 g
30471329 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30471848 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29649510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23426-63-3
Molekylær formel C5H9O2Br
Molekylvægt (g/mol) 181.02
IUPAC navn methyl 2-bromo-2-methylpropanoate
SMIL COC(=O)C(C)(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-Bromo-2-methylpropanoate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H9BrO2/c1-5(2,6)4(7)8-3/h1-3H3
Formel vægt 179.9786