missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2-[Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphinyl]propionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-[Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphinyl]propionate |
| CAS | 88738-84-5 |
| Molekylær formel | C8H11F6O5P |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Methyl 2-[Bis-O-(2,2,2-trifluoroethyl)phosphono]propionate, 2-[Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphinyl]-methyl Ester Propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11F6O5P/c1-5(6(15)17-2)20(16,18-3-7(9,10)11)19-4-8(12,13)14/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)P(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F |
| IUPAC navn | methyl 2-[bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphoryl]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.13 |
| Formel vægt | 332.0248 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?