Få mere at vide
(±)-Methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-(dimethoxyphosphinyl)acetate, 95%
Artikelnummer. 10282572 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
:
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10282572 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10282572 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370040050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 88568-95-0 | C13H18NO7P | 331.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-(dimethoxyphosphinyl)acetate
Navn note 95%
CAS 88568-95-0
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77.0°C to 80.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C13H18NO7P
MDL nummer MFCD00043304
Mængde 5 g
Synonym methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--benzyloxycarbonyl-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-cbz-2-phosphonoglycine trimethyl ester, n-benzyloxy carbonyl, +/--cbz-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, +/--n-cbz-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, z-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, cbz-alpha-phosphono-dl-glycine trimethyl ester
InChI nøgle GSYSFVSGPABNNL-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)P(=O)(OC)OC
IUPAC navn methyl 2-dimethoxyphosphoryl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)acetate
Molekylvægt (g/mol) 331.26
PubChem CID 2734718
Formel vægt 331.26
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (#1)-Methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-(dimethoxyphosphinyl)acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.