Få mere at vide
(±)-Methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-(dimethoxyphosphinyl)acetate, 95%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-(dimethoxyphosphinyl)acetate |
| Navn note | 95% |
| CAS | 88568-95-0 |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 77.0°C to 80.0°C |
| Farve | White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- (#1)-Methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-(dimethoxyphosphinyl)acetate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.