missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2-Benzylhydrazinecarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Benzylhydrazinecarboxylate |
| CAS | 69353-11-3 |
| Molekylær formel | C9H12N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O2/c1-13-9(12)11-10-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | COC(=O)NNCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | methyl N-(benzylamino)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vægt | 180.0899 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?