missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2-Benzamidoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Benzamidoacetate |
| CAS | 1205-08-9 |
| Molekylær formel | C10 H11 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Methyl N-Benzoylglycinate, Methyl Benzoylaminoacetate, Methyl Benzoylglycinate, Methyl Hippurate, N-Benzoylglycine Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-14-9(12)7-11-10(13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,11,13) |
| SMIL | COC(=O)CNC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | methyl 2-benzamidoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.199 |
| Formel vægt | 193.074 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?