Få mere at vide
Methyl 2-aminothiophen-3-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 15461748
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461748 1 g 1g
15471748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55482.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4651-81-4 | C6H7NO2S | 157,19 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Undgå stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4651-81-4
Molekylær formel C6H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 157.19
MDL nummer MFCD00159547
InChI nøgle DGGJQLCAYQCPDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-3-thenoate, methyl 2-amino-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-3-methoxycarbonylthiophene, methyl2-aminothiophene-3-carboxylate, 2-amino-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, zlchem 402, pubchem5551, maybridge1_003714, 2-amino-thiophene-3-carboxylicacidmethylester
PubChem CID 78381
IUPAC navn methyl-2-aminothiophen-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(N)SC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
Smeltepunkt 76°C to 81°C
Mængde 1 g
Formel vægt 157.19
Procent renhed 97%