missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 2-Aminothioazole-4-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30465421
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465421 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465421 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28727510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 2-Aminothioazole-4-carboxylate
CAS 118452-04-3
Molekylær formel C5 H6 N2 O2 S
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-9-4(8)3-2-10-5(6)7-3/h2H,1H3,(H2,6,7)
SMIL COC(=O)c1csc(N)n1
IUPAC navn methyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 158.18
Formel vægt 158.015
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.