Få mere at vide
Methyl 2-Aminothiazole-5-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Aminothiazole-5-carboxylate |
| CAS | 6633-61-0 |
| Molekylær formel | C5H6N2O2S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Amino-5-(methoxycarbonyl)thiazole, 2-Aminothiazole-5-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-5-thiazolecarboxylate, NSC 42123 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-9-4(8)3-2-7-5(6)10-3/h2H,1H3,(H2,6,7) |
| SMIL | COC(=O)c1cnc(N)s1 |
| IUPAC navn | methyl 2-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.18 |
| Formel vægt | 158.015 |