Få mere at vide
Methyl 2-aminopyridin-4-carboxylat, 97 %
Artikelnummer. 11399875
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399875 1 g 1g
11309885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399875 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19869.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 6937-03-7 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
Methyl-2-aminopyridin-4-carboxylat er en hæmmer af nitrogenmonoxidsyntetase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl-2-aminopyridin-4-carboxylat er en hæmmer af
nitrogenmonoxidsyntetase.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6937-03-7
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD04039316
InChI nøgle SVWWNEYBEFASMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-aminoisonicotinate, 2-aminopyridine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-aminoisonicotinic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl pyridin-2-amine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, methyl 2-amino-4-pyridinecarboxylate, methyl-2-aminopyridine-4-carboxylate, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid methylester, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, methyl-2-aminoisonicotinat
PubChem CID 236984
IUPAC navn methyl-2-aminopyridin-4-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=NC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
Smeltepunkt 145 °C til 149 °C
Mængde 1 g
Beilstein 128642
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 97%