Få mere at vide
Methyl 2-aminonicotinate, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10337594
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10337594 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10525574 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10544885 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10337594 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM07908DA
Kemiske identifikatorer
CAS 14667-47-1
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00128872
InChI nøgle NZZDEODTCXHCRS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 351633
IUPAC navn methyl-2-aminopyridin-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC=CN=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale methyl 2-aminonicotinate
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym methyl 2-aminonicotinate, 2-amino-nicotinic acid methyl ester, 2-aminonicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, methyl2-aminonicotinate, pubchem16778, methyl?2-aminonicotinate, methyl 2-amino-nicotinate, acmc-1c0pk, aminonicotinsauremethylester
Formel vægt 152.15
Procent renhed 97%