Få mere at vide
Methyl 2-aminobenzoat (methylanthranilat), Mikromol™
Artikelnummer. 17962936
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17962936 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17962936 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0142.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl 2-aminobenzoat (methylanthranilat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthranilic Acid Methyl Ester
CAS 134-20-3
Analyt- eller komponentnavne Anthranilic Acid Methyl Ester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methylanthranilate, Methyl 2-aminobenzoate, 2-Aminobenzoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
SMIL COC(=O)c1ccccc1N
IUPAC navn Methyl 2-aminobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 151,0633 g/mol