Få mere at vide
Methyl 2-amino-5-methylthiophen-3-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30464932
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30464932 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30464932 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2868652.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxylate
CAS 19369-53-0
Molekylær formel C7H9NO2S
Mængde 2.5 g
Synonym 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Amino-3-(methoxycarbonyl)-5-methylthiophene, 2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-5(6(8)11-4)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
SMIL COC(=O)c1cc(C)sc1N
IUPAC navn methyl 2-amino-5-methylthiophen-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 171.22
Formel vægt 171.0354