Få mere at vide
Methyl 2-Amino-5-methylbenzoate, TRC
Artikelnummer. 30472205
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30472205 10 g
1 options
Artikelnummer. 30472205 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28688510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-Amino-5-methylbenzoate
CAS 18595-16-9
Molekylær formel C9 H11 N O2
Mængde 10 g
Synonym Benzoic acid','2-amino-5-methyl-','methyl ester, m-Toluic acid','6-amino-','methyl ester (6CI,8CI), 2-Amino-5-methylbenzoic acid methyl ester, Methyl 2-amino-5-methylbenzoate, Methyl 5-methylanthranilate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMIL COC(=O)c1cc(C)ccc1N
IUPAC navn methyl 2-amino-5-methylbenzoate
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Formel vægt 165.079