Få mere at vide
Methyl 2-amino-5-bromobenzoat, TRC
Artikelnummer. 30476042
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30476042 10 g
1 options
Artikelnummer. 30476042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28571510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-Amino-5-bromobenzoate
CAS 52727-57-8
Molekylær formel C8H8BrNO2
Mængde 10 g
Synonym 2-Amino-5-bromobenzoic Acid Methyl Ester, 5-Bromo-2-aminobenzoic Acid Methyl Ester, 5-Bromoanthranilic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-5-bromobenzoate, Methyl 5-Bromo-2-aminobenzoate, Methyl 5-Bromoanthranilate
InChI formel InChI=1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
SMIL COC(=O)c1cc(Br)ccc1N
IUPAC navn Methyl 2-amino-5-bromobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 230.06
Formel vægt 228.9738