Få mere at vide
Methyl 2-amino-5-bromobenzoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Amino-5-bromobenzoate |
| CAS | 52727-57-8 |
| Molekylær formel | C8H8BrNO2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Amino-5-bromobenzoic Acid Methyl Ester, 5-Bromo-2-aminobenzoic Acid Methyl Ester, 5-Bromoanthranilic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-5-bromobenzoate, Methyl 5-Bromo-2-aminobenzoate, Methyl 5-Bromoanthranilate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(Br)ccc1N |
| IUPAC navn | Methyl 2-amino-5-bromobenzoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.06 |
| Formel vægt | 228.9738 |