Få mere at vide
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-amino-5-bromobenzoate |
| CAS | 52727-57-8 |
| Molekylær formel | C8H8BrNO2 |
| MDL nummer | MFCD00144761 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(OC)C1=CC(Br)=CC=C1N |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.06 |
| Procent renhed | 98% |