Få mere at vide
Methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-carboxylat, 98%
Artikelnummer. 15438195
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438195 25 g 25g
15428195 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438195 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32755.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 108354-78-5 | C10H13NO2S | 211,279 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108354-78-5
Molekylær formel C10H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 211.279
MDL nummer MFCD00130099
InChI nøgle DKYYKIHEIOOWRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3, cbmicro_029799, methyl 2-azanyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate, methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-4, 5, 6, 7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxylate
PubChem CID 2756552
IUPAC navn methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(SC2=C1CCCC2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Smeltepunkt 126 °C til 129 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 211.28
Procent renhed 98%