Få mere at vide
Methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-carboxylat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate |
| Smeltepunkt | 126 °C til 129 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 211.28 |
| Procent renhed | 98% |