Få mere at vide
Methyl 2-Amino-3-nitrobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Amino-3-nitrobenzoate |
| CAS | 57113-91-4 |
| Molekylær formel | C8H8N2O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Methyl 3-Nitroanthranilate, 3-Nitro-anthranilic Acid Methyl Ester, 2-Amino-3-nitro-benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O4/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(7(5)9)10(12)13/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(c1N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | methyl 2-amino-3-nitrobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.16 |
| Formel vægt | 196.0484 |