Få mere at vide
Methyl-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoathydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10360323
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10360323 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10360323 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH01792DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride
CAS 5619-09-0
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H15ClN2O2
MDL nummer MFCD00066133
Mængde 1 g
Synonym dl-tryptophan methyl ester hydrochloride, methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, h-dl-trp-ome.hcl, dl-tryptophan methyl ester hcl, h-d-trp-ome hcl, methyl 2-amino-3-indol-3-ylpropanoate, chloride, h-dl-trp-ome hcl, h-dl-trp-ome-hcl, pubchem10907, acmc-209oxn
InChI nøgle XNFNGGQRDXFYMM-UHFFFAOYNA-N
SMIL Cl.COC(=O)C(N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
IUPAC navn methyl-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propanoat;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 254.71
PubChem CID 2827264
Formel vægt 254.72
Procent renhed 97%