Få mere at vide
Methyl 2-Acetyl-3-(4-pyridyl)propanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Acetyl-3-(4-pyridyl)propanoate |
| CAS | 874583-30-9 |
| Molekylær formel | C11H13NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(13)10(11(14)15-2)7-9-3-5-12-6-4-9/h3-6,10H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C(Cc1ccncc1)C(=O)C |
| IUPAC navn | methyl 3-oxo-2-(pyridin-4-ylmethyl)butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.23 |
| Formel vægt | 207.0895 |