missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2-Acetamidoacrylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Acetamidoacrylate |
| CAS | 35356-70-8 |
| Molekylær formel | C6H9NO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-(Acetylamino)-2-propenoic Acid Methyl Ester, 2-Acetamidoacrylic Acid Methyl Ester, 2-(Acetylamino)-2-propenoic Acid Methyl Ester, 2-Acetylaminoacrylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(Acetylamino)acrylate, Methyl 2-Acetylamino-2-propenoate, Methyl alpha-Acetamidoacrylate, N-(1-(Methoxycarbonyl)vinyl)acetamide, N-(2-Methoxy-1-methylene-2-oxoethyl)acetamide, N-Acetyldehydroalanine Methyl Ester, NSC 156878 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c1-4(6(9)10-3)7-5(2)8/h1H2,2-3H3,(H,7,8) |
| SMIL | COC(=O)C(=C)NC(=O)C |
| IUPAC navn | methyl 2-acetamidoprop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.14 |
| Formel vægt | 143.0582 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?