Få mere at vide
Methyl 2-acetamidoacrylate, 97%
Artikelnummer. 11392407
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392407 1 g 1g
11302417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10049.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35356-70-8 | C6H9NO3 | 143.14 g/mol
Methyl-2-acetamidoacrylat udviser antiinflammatoriske egenskaber og reducerer induceret akut nyreskade hos mus.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-2-acetamidoacrylat udviser antiinflammatoriske egenskaber og reducerer induceret akut nyreskade hos mus.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35356-70-8
Molekylær formel C6H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 143.14
MDL nummer MFCD00013394
InChI nøgle SMWNFFKPVLVOQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-acetamidoacrylate, 2-acetamidoacrylic acid methyl ester, n-acetyldehydroalanine methyl ester, 2-propenoic acid, 2-acetylamino-, methyl ester, methyl 2-acetylamino acrylate, 2-acetamidomethacrylate, acmc-209igf, methyl 2-acetaminoacrylate, methyl 2-acetylamino-acrylate, methyl 2-acetamido-2-propenate
PubChem CID 98644
IUPAC navn methyl-2-acetamidoprop-2-enoat
SMIL COC(=O)C(=C)NC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-acetamidoacrylate
Smeltepunkt 49°C to 51°C
Kogepunkt 103°C to 104°C (8 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1812208
Formel vægt 143.14
Procent renhed 99%