Få mere at vide
Methyl 2-Acetamido-4-O-(2-acetamido-2-deoxy-Beta-D-gluco- pyranosyl)-2-deoxy-6-O-(Alpha-L-fucopyranosyl)-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Acetamido-4-O-(2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-pyranosyl)-2-deoxy-6-O-(alpha-L-fucopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H40N2O15/c1-7-14(29)18(33)19(34)23(37-7)36-6-11-20(17(32)13(25-9(3)28)21(35-4)39-11)40-22-12(24-8(2)27)16(31)15(30)10(5-26)38-22/h7,10-23,26,29-34H,5-6H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,28)/t7-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16+,17+,18+,19-,20+,21+,22-,23+/m0/s1 |
| Formel vægt | 584.2429 |