Få mere at vide
Methyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO6/c1-4(12)10-6-8(14)7(13)5(3-11)16-9(6)15-2/h5-9,11,13-14H,3H2,1-2H3,(H,10,12)/t5-,6-,7-,8-,9-/m1/s1 |
| Formel vægt | 235.1056 |