Få mere at vide
Methyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(ß-D-galactopyranosyl)-Beta-D-glucopyranosid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(beta-D-galactopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 100836-88-2 |
| Molekylær formel | C15 H27 N O11 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H27NO11/c1-5(19)16-8-13(10(21)7(4-18)25-14(8)24-2)27-15-12(23)11(22)9(20)6(3-17)26-15/h6-15,17-18,20-23H,3-4H2,1-2H3,(H,16,19)/t6-,7-,8-,9+,10-,11+,12-,13-,14-,15+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]1NC(=O)C |
| IUPAC navn | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-methoxy-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]acetamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.38 |
| Formel vægt | 397.1584 |