Få mere at vide
Methyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(a-L-fucopyranosyl)-b-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(alpha-L-fucopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 169151-24-0 |
| Molekylær formel | C15 H27 N O10 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H27NO10/c1-5-9(19)11(21)12(22)15(24-5)26-13-8(16-6(2)18)14(23-3)25-7(4-17)10(13)20/h5,7-15,17,19-22H,4H2,1-3H3,(H,16,18)/t5-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14+,15-/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H]1NC(=O)C |
| IUPAC navn | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-methoxy-4-[(2S,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.38 |
| Formel vægt | 381.1635 |