Få mere at vide
Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050872
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050872 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30050872 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0333.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate
CAS 258273-50-6
Analyt- eller komponentnavne Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H18 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate
InChI formel InChI=1S/C18H18N2O2/c1-12-4-7-14(8-5-12)18-15(10-17(21)22-3)20-11-13(2)6-9-16(20)19-18/h4-9,11H,10H2,1-3H3
SMIL COC(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3
IUPAC navn Methyl 2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 294.35
Mængde 50 mg
Formel vægt 294.1368 g/mol