Få mere at vide
Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetat, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate |
| CAS | 258273-50-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H18 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O2/c1-12-4-7-14(8-5-12)18-15(10-17(21)22-3)20-11-13(2)6-9-16(20)19-18/h4-9,11H,10H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3 |
| IUPAC navn | Methyl 2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetat |
| Vis mere |