missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2,6-Diisopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-5-methoxypyridine-3-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2,6-Diisopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-5-methoxypyridine-3-carboxylate |
| CAS | 887407-03-6 |
| Molekylær formel | C21 H28 F N O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Methyl 2,6-Diisopropyl-4-(4-Fluorophenyl)-3-Hydroxymethyl-5-Methoxypyridine -3-Carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28FNO4/c1-12(2)17-18(26-5)16(14-7-9-15(22)10-8-14)21(11-24,20(25)27-6)19(23-17)13(3)4/h7-10,12-13,19,24H,11H2,1-6H3 |
| SMIL | COC(=O)C1(CO)C(N=C(C(C)C)C(=C1c2ccc(F)cc2)OC)C(C)C |
| IUPAC navn | methyl 4-(4-fluorophenyl)-3-(hydroxymethyl)-5-methoxy-2,6-di(propan-2-yl)-2H-pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.45 |
| Formel vægt | 377.2002 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?