Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2, 6-dichlorophenylacetate |
| Navn note | 99% |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.3300g/mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,5400 til 1,542 |
| Mængde | 5 g |
| Specifik vægtfylde | 1.33 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl 2,6-dichlorophenylacetate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.