Få mere at vide
Methyl-2,6-dichlor-5-fluornikotinat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10283462
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10283462 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10079311 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10283462 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH02135DA
Kemiske identifikatorer
CAS 189281-66-1
Molekylær formel C7H4Cl2FNO2
Molekylvægt (g/mol) 224.01
MDL nummer MFCD02180634
InChI nøgle WADLLLSMEPLCNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,6-dichloro-5-fluoronicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-, methyl ester, 3-pyridinecarboxylicacid, 2,6-dichloro-5-fluoro-, methyl ester, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinic acid methyl ester, 2,6-dichloro-3-fluoro-5-methoxycarbonyl pyridine, methyl 2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxylate, 2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, methyl 2,6-bis chloranyl-5-fluoranyl-pyridine-3-carboxylate
PubChem CID 2775354
IUPAC navn methyl-2,6-dichlor-5-fluorpyridin-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(F)=C(Cl)N=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2, 6-dichloro-5-fluoronicotinate
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 224.02
Procent renhed 90%