Få mere at vide
Methyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10570743
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10570743 1 g 1g
10315162 10 g 10g
10255424 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10570743 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP00004DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 69687-80-5
Molekylær formel C8H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 153.181
MDL nummer MFCD00203859
InChI nøgle OQWZEJIISPYZPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, maybridge1_008495, acmc-1b2uc, 2,5-dimethyl,4-carbomethoxy pyrrole, 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,2,5-dimethyl-,methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester
PubChem CID 592729
IUPAC navn methyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylat
SMIL CC1=CC(=C(N1)C)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2, 5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 153.18
Procent renhed 95%