Få mere at vide
Methyl 2,5-dihydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30473061
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30473061 1 g
1 options
Artikelnummer. 30473061 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3019001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,5-Dihydroxybenzoate
CAS 2150-46-1
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 1 g
Synonym 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester, 2-Methoxycarbonyl-1,4-Benzenediol, Methoxycarbonylhydroquinone, Methyl 2,5-dihydroxybenzoate, Methyl Gentisate, NSC 618316
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,9-10H,1H3
SMIL COC(=O)c1cc(O)ccc1O
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.0423