Få mere at vide
Methyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate, 98%
Artikelnummer. 11327995
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327995 1 g 1g
11337995 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327995 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08118.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 145129-54-0 | C6H4Cl2O2S | 211.056 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145129-54-0
Molekylær formel C6H4Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 211.056
MDL nummer MFCD00051763
InChI nøgle VCXPHMKCDRPIDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1c2sm, methyl 2,5-dichloro-3-thiophenecarboxylate, methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate, methyl 2,5-dichloro-3-thiophenecarboxylate #, methyl 2,5-bis chloranyl thiophene-3-carboxylate, 2,5-dichloro-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2,5-dichloro-, methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2,5-dichloro-, methyl ester
PubChem CID 518961
IUPAC navn methyl-2,5-dichlorthiophen-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(SC(=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Kogepunkt 74°C to 75°C (0.6 mmHg)
Brydningsindeks 1.563
Mængde 1 g
Formel vægt 211.07
Procent renhed 98%