Få mere at vide
Methyl 2,5-dichloronicotinate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31430079
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31430079 250 mg
31417772 100 g
31418671 5 g
31423002 1 g
31428754 25 g
31426418 10 g
31416909 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31430079 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD138100250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,5-dichloronicotinate
CAS 67754-03-4
Molekylær formel C7H5Cl2NO2
MDL nummer MFCD03844857
Mængde 250 mg
SMIL O=C(OC)C1=C(Cl)N=CC(Cl)=C1
Molekylvægt (g/mol) 206.03
Procent renhed 98%