missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2,5,9-Trimethyldeca-2,4,8-trienoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2,5,9-Trimethyldeca-2,4,8-trienoate |
| CAS | 58793-86-5 |
| Molekylær formel | C14H22O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,5,9-Trimethyl-2,4,8-decatrienoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O2/c1-11(2)7-6-8-12(3)9-10-13(4)14(15)16-5/h7,9-10H,6,8H2,1-5H3/b12-9+,13-10+ |
| SMIL | C/C(C)=C\CC/C(C)=C/C=C(C)/C(OC)=O |
| IUPAC navn | methyl (2E,4E)-2,5,9-trimethyldeca-2,4,8-trienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.32 |
| Formel vægt | 222.16 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?