missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 2,5,9-Trimethyldeca-2,4,8-trienoate, TRC

Artikelnummer. 30481156
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481156 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481156 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2850301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 2,5,9-Trimethyldeca-2,4,8-trienoate
CAS 58793-86-5
Molekylær formel C14H22O2
Mængde 1 g
Synonym 2,5,9-Trimethyl-2,4,8-decatrienoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C14H22O2/c1-11(2)7-6-8-12(3)9-10-13(4)14(15)16-5/h7,9-10H,6,8H2,1-5H3/b12-9+,13-10+
SMIL C/C(C)=C\CC/C(C)=C/C=C(C)/C(OC)=O
IUPAC navn methyl (2E,4E)-2,5,9-trimethyldeca-2,4,8-trienoate
Molekylvægt (g/mol) 222.32
Formel vægt 222.16
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.