Få mere at vide
Methyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate |
| CAS | 66405-41-2 |
| Molekylær formel | C9H14O3 |
| Mængde | 30 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O3/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CC1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC navn | methyl 2-(4-oxocyclohexyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.21 |
| Formel vægt | 170.0943 |