Få mere at vide
methyl-2-(4-isobutylphenyl)propanoat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631755
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10631755 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10346972 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10438704 25 g Ravgul glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10631755 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW06433DA
Request Bulk or Custom Format
methyl-2-(4-isobutylphenyl)propanoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61566-34-5
Molekylær formel C14H20O2
Molekylvægt (g/mol) 220.312
InChI nøgle YNZYUHPFNYBBFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ibuprofen methyl ester, methyl 2-4-isobutylphenyl propanoate, motrin methyl ester, methyl 2-4-isobutylphenyl propionate, methyl 2-4-2-methylpropyl phenyl propanoate, 2-4-isobutylphenyl propionic acid methyl ester, racemic ibuprofen methyl ester, s-+-ibuprofen methyl ester, 2r/s-2-4-isobutylphenyl-propionic acid methyl ester, benzeneacetic acid,, a-methyl-4-2-methylpropyl-,methyl ester
PubChem CID 109101
IUPAC navn methyl-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoat
SMIL CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 220.31
Procent renhed 97%