Få mere at vide
Methyl 2-(4-Hydroxyphenoxy)propionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoate |
| CAS | 60075-04-9 |
| Molekylær formel | C10 H12 O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Propanoic acid','2-(4-hydroxyphenoxy)-','methyl ester, 2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid methyl ester, 2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic acid methyl ester, Methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propanoate, Methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propionate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-7(10(12)13-2)14-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-7,11H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)Oc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vægt | 196.0736 |